Learn More
Notrax Oct-O-Flex™ 12 mm Stylish Rubber Entrance Mat
Artikelnummer. p-7227278
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
75 x 100 cm
150 x 100 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17782238
Marke: Notrax 599S3039OB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Oct-O-Flex™ Stylish Rubber Entrance Mat has excellent adherence and adapts to any surface while the raised studs underneath allow water to easily drain through, keeping the surface clean and dry.
  • Die Oct-O-Flex™ Matten bestehen aus einer strapazierfähigen Gummimischung, die stark frequentierten Bereichen standhält. Sie sind einfach zu reinigen und praktisch wetterfest.
  • Die Oct-O-Flex™ Gummimatte für den Außenbereich ermöglicht, den Schmutz von den Schuhsohlen zu kratzen und so Steinchen und Schmutz bereits draußen aufzufangen
  • Das einzigartige Design mit kleinen Ablauflöchern ist EU-konform für öffentliche Eingänge und seine glatte Oberfläche macht es zur idealen Matte für den Zugang auf Rädern (Wagen, Rollstühle, Koffer usw.)
  • Die Matte verfügt über eine hervorragende Haftung und passt sich jeder Oberfläche an, während die erhöhten Noppen an der Unterseite Wasser leicht abfließen lassen und die Oberfläche sauber und trocken halten
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 75 x 100 cm
Farbe Schwarz
Länge (angloamerikanisch) 3,3 ft.
Länge (metrisch) 100 mm
Material Naturkautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Breite (metrisch) 75 cm