missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OCT4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16808223 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16808223 20 μL 20 Mikroliter
16898213 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16808223

Marke: Proteintech 112631AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Oct4 is a maternally expressed octamer-binding protein that was the first transcription factor described for the early stages of development. Oct4 is one of the four Yamaka factors, necessary for embryonic stem cell pluripotency. Pluripotent stem (iPS) cells, can be created by expressing Oct4 and the transcription factors Sox2, Klf4 and Lin28 along with c-Myc in mouse fibroblasts. More recently, experiments have demonstrated that iPS cells could be generated using expression plasmids expressing Oct4, Sox2, KlfF4 and c-Myc, eliminating the need for virus introduction, thereby addressing a safety concern for potential use of iPS cells in regenerative medicine. A translocation of this gene with the Ewing′s sarcoma gene, t(6;22)(p21;q12), has been linked to tumor formation.

Spezifikation

Antigen OCT4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.36 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen POU5F1
Gen-Zugriffsnummer P20263, Q01860
Gen-Alias Oct 3, Oct 4, OCT3, OCT3/4, OCT4, Octamer binding protein 3, Octamer binding protein 4, OTF 3, OTF3, OTF4, POU class 5 homeobox 1, POU5F1
Gensymbole Pou5f1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen OCT4 Fusion Protein Ag1794
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 18999, 294562, 5460
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.