Learn More
Octacarbonyldikobalt, stab. mit 1-5 % Hexan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431037
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15431037 2.5 g 2.50 Gramm
11342148 25 g 25 Gramm
11352148 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15431037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 013060.88
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Als Katalysator im Oxo-Prozess und in hochreinen Kobaltsalzen
As a catalyst in oxo process, and in high-purity cobalt saltsOctacarbonyldicobalt is used as a catalyst for hydroformylation. It plays an important role in promoting both the Nicholas reaction and the Pauson-Khand reaction. It acts as a reagent and catalyst in organometallic chemistry and organic synthesis. It is involved as an alkyne protecting group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10210-68-1
MDL-Nummer MFCD00016024
Synonym carbon monoxide; cobalt 2+, dicobalt octacarbonyl stabilised with hexane, cobalt carbonyl, moistened with hexane hexane co
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octacarbonyldicobalt
Namenshinweis Stabilized with 1 to 5% hexane
Schmelzpunkt ∼51°C (decomposition)
Farbe Rot bis Orange
Dichte 1.73 g/mL
Flammpunkt -13°C (-9°F)
Strukturformel Co2(CO)8
Menge 2.5 g
UN-Nummer UN3124
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Soluble in alcohol,ether and carbon disulfideSoluble in ether,naphtha and carbon disulfide; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in water.
Formelmasse 341.95
Physikalische Form Kristallin