Learn More
Octadecamethylnonasiloxan, TRC
Artikelnummer. 30136677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136677 500 mg 500 Milligramm
30006396 100 mg 100 Milligramm
30007017 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136677 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO401575500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-71-8
Summenformel C18H54O9Si9
Molekulargewicht (g/mol) 667.39
Synonym 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16,18,18-Octadecamethylcyclononasiloxane (ACI), Cyclononasiloxane, octadecamethyl- (8CI, 9CI), Octadecamethylcyclononasiloxane, Octamethylcyclononasiloxane
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12,14,14,16,16,18,18-Octadecamethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-Nonaoxa-2,4,6,8,10,12,14,16,18-Nonasilacyclooctadekan
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octadecamethylnonasiloxane
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H54O9Si9/c1-28(2)19-29(3,4)21-31(7,8)23-33(11,12)25-35(15,16)27-36(17,18)26-34(13,14)24-32(9,10)22-30(5,6)20-28/h1-18H3
Formelmasse 666.1691