Learn More
Octadecandisäure-Mono-L-Carnitin-Esterchlorid, TRC
Artikelnummer. 30420521
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30420521 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420521 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO235260250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octadecanedioic Acid Mono-L-carnitine Ester Chloride
CAS 123233-50-1
Summenformel C25H48ClNO6
Menge 250 mg
Synonym (R)-3-Carboxy-2-[(17-carboxy-1-oxoheptadecyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride, (2R)-3-Carboxy-2-[(17-carboxy-1-oxoheptadecyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride, (R)-3-((17-Carboxyheptadecanoyl)oxy)-4-(trimethylammonio)butanoate Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C25H47NO6.ClH/c1-26(2,3)21-22(20-24(29)30)32-25(31)19-17-15-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-16-18-23(27)28;/h22H,4-21H2,1-3H3,(H-,27,28,29,30);1H/t22-;/m1./s1
SMILES O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
IUPAC-Name (R)-3-Carboxy-2-((17-Carboxyheptadecanoyl)oxy)-N,N,N-trimethylpropan-1-aminiumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 494.1
Formelmasse 493.92