missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Octadecanoic-18,18,18-d3 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Octadecanoic-18,18,18-D3 Acid |
| CAS | 62163-39-7 |
| Summenformel | C18H33D3O2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 18,18,18-Trideuterostearic acid, [18,18,18-d3]-Stearic acid, Stearic acid-18,18,18-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3 |
| SMILES | OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])[2 H])=O |
| IUPAC-Name | octadecanoic-18,18,18-d3 acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 287.5 |
| Formelmasse | 287.29 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur