Learn More
Octadecansäure 3-[2-[4-(6-Fluor-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester, TRC
Artikelnummer. 30135630
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135630 250 mg 250 Milligramm
30007616 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135630 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO235580250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1172995-13-9
Summenformel C41 H61 F N4 O4
Molekulargewicht (g/mol) 692.95
Synonym Octadecanoic acid, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl octadecanoate, 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-4-oxo-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Octadecanoate
IUPAC-Name [3-[2-[4-(6-Fluor-1,2-Benzoxazol-3-yl)Piperidin-1-yl]ethyl]-2-Methyl-4-oxo-6,7,8,9-Tetrahydropyrido[1,2-a]Pyrimidin-9-yl] Oktadecanat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octadecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C41H61FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-38(47)49-36-19-18-26-46-40(36)43-31(2)34(41(46)48)25-29-45-27-23-32(24-28-45)39-35-22-21-33(42)30-37(35)50-44-39/h21-22,30,32,36H,3-20,23-29H2,1-2H3
Formelmasse 692.4677