Learn More
Macherey-Nagel™ Octadecyl-Phase Polygosil™ C18
Artikelnummer. 10515781 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Partikelgröße:
5 μm
7 μm
10 μm
Porengröße:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. Menge Partikelgröße Porengröße unitSize
10515781 100 g 7 μm 1000 Å 100 Gramm
10778222 100 g 10 μm 100 Å 100 Gramm
10104601 100 g 10 μm 60 Å 100 Gramm
10505961 100 g 5 μm 100 Å 100 Gramm
10641292 100 g 5 μm 60 Å 100 Gramm
10566121 100 g 7 μm 300 Å 100 Gramm
10194591 100 g 7 μm 60 Å 100 Gramm
10419351 10 g 10 μm 60 Å 10 Gramm
10595951 10 g 5 μm 100 Å 10 Gramm
10746692 10 g 5 μm 60 Å 10 Gramm
10296401 10 g 7 μm 1000 Å 10 Gramm
10595771 10 g 7 μm 60 Å 10 Gramm
12 options
Artikelnummer. 10515781
Marke: Macherey-Nagel™ 711992.100