Få mere at vide
Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Octadecyl-Phase Polygosil™ C18
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
10 g
100 g
Partikelgröße:
5 μm
7 μm
10 μm
Porengröße:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Pakningsstørrelse:
10 Gramm
100 Gramm
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelgröße | 5 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| Verfahren | Flüssigkeitschromatographie |
| Menge | 10 g |
| Typ | Polygosil C18-Phasen |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion