Learn More
Macherey-Nagel™ Octadecyl-Phase Polygosil™ C18
Artikelnummer. 10641292 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Partikelgröße:
5 μm
7 μm
10 μm
Porengröße:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
Artikelnummer. 10641292
Marke: Macherey-Nagel™ 711330.100