Learn More
Macherey-Nagel™ Octadecyl-Phase Polygosil™ C18
Artikelnummer. 10778222 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Partikelgröße:
5 μm
7 μm
10 μm
Porengröße:
100 Å
1000Å
300 Å
60 Å
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Partikelgröße Porengröße Packungsgröße
10778222 100 g 10 μm 100 Å 100 Gramm
10104601 100 g 10 μm 60 Å 100 Gramm
10505961 100 g 5 μm 100 Å 100 Gramm
10641292 100 g 5 μm 60 Å 100 Gramm
10515781 100 g 7 μm 1000Å 100 Gramm
10566121 100 g 7 μm 300 Å 100 Gramm
10194591 100 g 7 μm 60 Å 100 Gramm
10419351 10 g 10 μm 60 Å 10 Gramm
10595951 10 g 5 μm 100 Å 10 Gramm
10746692 10 g 5 μm 60 Å 10 Gramm
10296401 10 g 7 μm 1000Å 10 Gramm
10595771 10 g 7 μm 60 Å 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10778222 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 711580.100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Partikelgröße 10 μm
Porengröße 100 Å
Verfahren Flüssigkeitschromatographie
Menge 100 g
Produkttyp Polygosil C18-Phasen