Learn More
Octadecylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10091981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10091981 1 g Glasflasche 1 Gramm
10525291 10 g Glasflasche 10 Gramm
10319033 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10091981 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124700010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4445-07-2 | C24H42 | 330.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4445-07-2
Summenformel C24H42
Molekulargewicht (g/mol) 330.59
MDL-Nummer MFCD00048500
InChI-Schlüssel WSVDSBZMYJJMSB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Octadecylbenzol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octadecylbenzene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 249°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5(CH2)17CH3
Menge 1 g
Synonym 1-phenyloctadecane, benzene, octadecyl, n-octadecylbenzene, stearylbenzene, 2-phenyloctadecane, octadecane, 1-phenyl, n-octadecyl benzene, acmc-2097fm, octadecane, 1-phenyl-8ci, 1-phenyloctadecane, analytical standard
PubChem CID 78187
Formelmasse 330.59
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt