Learn More
Octadecylmagnesiumchlorid, 0.3-M-Lösung in THF, AcroSeal™, Acros Organics™
Artikelnummer. 11985971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
800 ml; AcroSeal Glasflasche
Artikelnummer. 11985971
Marke: Thermo Scientific Acros 436018000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octadecylmagnesium chloride
CAS 116980-66-6, 109-99-9
CAS Min. % 6.96, 87.82
CAS Max. % 12.18, 93.04
Farbe Braun bis Gelb oder Grau
Dichte 0.9060g/mL
Siedepunkt 67.0°C
Flammpunkt −20°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C18H37ClMg
Menge 800 mL
Relative Dichte 0.906
Synonym octadecylmagnesium chloride, magnesium,chlorooctadecyl, onjpxwzqvlkgiu-uhfffaoysa-m, octadecylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf, n-octadecylmagnesium chloride, 0.25m w/w in thf
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts.
InChI-Schlüssel BNWJANSKVJZWMB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC[CH2-].[Mg+2].[Cl-]
IUPAC-Name Magnesium;Octadecan;Chlorid
Molekulargewicht (g/mol) 313.24
PubChem CID 4192511
Formelmasse 313.24
Physikalische Form Lösung, alle Trübheiten können auftreten
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octadecylmagnesium chloride, 0.3M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.