Learn More
Octadecyltrimethoxysilan (>85 %), TRC
Artikelnummer. 30179270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179270 250 mg 250 Milligramm
30179176 2.5 g 2.50 Gramm
30179092 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179270 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO148538250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3069-42-9
Summenformel C21H46O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 374.67
IUPAC-Name Trimethoxy(octadecyl)silan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octadecyltrimethoxysilane
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H46O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25(22-2,23-3)24-4/h5-21H2,1-4H3
Formelmasse 374.3216