Learn More
Octadecyltrimethoxysilan, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10657251 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10300994 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10657251 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 313600250
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3069-42-9 | C21H46O3Si | 374.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3069-42-9
Summenformel C21H46O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 374.69
MDL-Nummer MFCD00043060
InChI-Schlüssel SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltrimethoxysilane, trimethoxy octadecyl silane, n-octadecyltrimethoxysilane, stearyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctadecyl, octadecyl-trimethoxysilane, acmc-209hi7, ksc491g4l, trimethoxy octadecyl silane, technical grade
PubChem CID 76486
IUPAC-Name Trimethoxy(octadecyl)silan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octadecyltrimethoxysilane
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 13°C to 17°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 170°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 139°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. Total octadecyltrimethoxysilanes (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)17Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.4380 to 1.44
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble (reacts)
Formelmasse 374.69
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octadecyltrimethoxysilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Octadecyltrimethoxysilane