Learn More
Octadecyltrimethoxysilan, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758597 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 10657251
Marke: Thermo Scientific Acros 313600250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3069-42-9 | C21H46O3Si | 374.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3069-42-9
Summenformel C21H46O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 374.69
MDL-Nummer MFCD00043060
InChI-Schlüssel SLYCYWCVSGPDFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyltrimethoxysilane, trimethoxy octadecyl silane, n-octadecyltrimethoxysilane, stearyltrimethoxysilane, silane, trimethoxyoctadecyl, octadecyl-trimethoxysilane, acmc-209hi7, ksc491g4l, trimethoxy octadecyl silane, technical grade
PubChem CID 76486
IUPAC-Name Trimethoxy(octadecyl)silan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octadecyltrimethoxysilane
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 13°C to 17°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 170°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 139°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. Total octadecyltrimethoxysilanes (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)17Si(OCH3)3
Brechungsindex 1.4380 to 1.44
Menge 25 mL
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble (reacts)
Formelmasse 374.69
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octadecyltrimethoxysilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Octadecyltrimethoxysilane