Learn More
Octafluorotoluene, TRC
Artikelnummer. 30417124
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30417124 50 mg 50 Milligramm
30423858 100 mg 100 Milligramm
30418546 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30417124 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO27313050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 434-64-0
Summenformel C7F8
Molekulargewicht (g/mol) 236.06
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
SMILES Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octafluorotoluene
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7F8/c8-2-1(7(13,14)15)3(9)5(11)6(12)4(2)10
Formelmasse 235.9872