Learn More
Octahydrocyclopenta[b]morpholin, TRC
Artikelnummer. 30412872
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30412872 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412872 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO307666100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octahydrocyclopenta[b]morpholine
CAS 1018639-83-2
Summenformel C7 H13 N O
Menge 100 mg
Synonym Octahydrocyclopent[b]-1,4-oxazine, 2,3,4,4a,5,6,7,7a-Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine, Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazine
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO/c1-2-6-7(3-1)9-5-4-8-6/h6-8H,1-5H2
SMILES C1CC2NCCOC2C1
IUPAC-Name 2,3,4,4a,5,6,7,7a-Octahydrocyclopenta[b][1,4]oxazin
Molekulargewicht (g/mol) 127.184
Formelmasse 127.1