Learn More
Octahydrocyclopenta[c]pyrrolhydrochlorid, Mikromol
Artikelnummer. 30461027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461027 4 x 25 mg 100 Milligramm
30051495 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30461027 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0325.1000254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie Mikromol – Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Octahydrocyclopenta[c]pyrrolhydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
CAS 112626-50-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H13 N . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI), Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.C1CC2CNCC2C1
IUPAC-Name 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta[c]pyrrol;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 147.65
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 147,0815 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.