Learn More
Octakis(trimethylsiloxy)silsesquioxan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460690
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11460690
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044231.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 51777-38-9 | C24H72O10Si11 | 829.765 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51777-38-9
Summenformel C24H72O10Si11
Molekulargewicht (g/mol) 829.765
MDL-Nummer MFCD01310212
InChI-Schlüssel VLEKPQBXDHFSQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym octakis trimethylsiloxy si-lsesquioxane, octakis trimethylsiloxy-t8-silsesquioxane
PubChem CID 71306897
IUPAC-Name Bis(trimethylsilyl)-bis-[tris(trimethylsilyloxy)silyl]-silikat
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octakis (trimethylsiloxy)silsesquioxane
Farbe Weiß
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (0.61g/L) (25°C),Calc.
Formelmasse 1130.18
Physikalische Form Pulver