Learn More
Octamethylcyclotetrasiloxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10434945 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10434945 500 g Glasflasche 500 Gramm
10226560 25 g Glasflasche 25 Gramm
10286600 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10434945 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 216475000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 556-67-2 | C8H24O4Si4 | 296.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 556-67-2
Summenformel C8H24O4Si4
Molekulargewicht (g/mol) 296.61
MDL-Nummer MFCD00003269
InChI-Schlüssel HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylcyclotetrasiloxane, cyclotetrasiloxane, octamethyl, oktamethylcyklotetrasiloxan, cyclic dimethylsiloxane tetramer, omcts, nuc silicone vs 7207, union carbide 7207, silicone sf 1173, oktamethylzyklotetrasiloxan, unii-cz227117je
PubChem CID 11169
ChEBI CHEBI:25640
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan
SMILES C[Si]1(O[Si](O[Si](O[Si](O1)(C)C)(C)C)(C)C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material Octamethylcyclotetrasiloxane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 17.0°C to 18.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9560g/mL
Siedepunkt 175.0°C to 176.0°C
Flammpunkt 56°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3950 to 1.3970
Menge 500 g
Beilstein 04, III, 1885
Merck Index 15, 6836
Relative Dichte 0.956
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in carbon tetrachloride
Formelmasse 296.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit