Learn More
Octamethylcyclotetrasiloxan, TRC
Artikelnummer. 30135981
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135981 25 g 25 Gramm
30040592 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30135981 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO23714525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-67-2
Summenformel C8 H24 O4 Si4
Molekulargewicht (g/mol) 296.62
Synonym Cyclotetrasiloxane, octamethyl- (8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethylcyclotetrasiloxane, 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, Abil K 4, Additive 8030, Cyclic dimethylsiloxane tetramer, D 4, DC 244, DC 344, DC 5258, DWQ 110, DWQ 120, Dabco DC 5258, Dow Corning 244, Dow Corning 244 Fluid, Dow Corning 344, KF 994, LS 8620, Mirasil CM 4, NSC 345674, NUC Silicone VS 7207, Octamethylcyclotetrasiloxane, Octamethylcyclotetrasiloxanes, PMX 0110, SF 1173, SH 244, SH 244 Fluid, SH 30, SH 344, Silbione 70045V2, Silbione V 2, TSF 404, Tetracyclomethicone, UC 7207, Union Carbide 7207, VS 7207, Volasil 244, XF 3803, Y 7175, YF 393, ZBH 270
IUPAC-Name 2,2,4,4,6,6,8,8-octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocan
SMILES C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octamethylcyclotetrasiloxane
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
Formelmasse 296.0752
Reinheit (%) >95%