Learn More
Octamethyltrisiloxan, TRC
Product Code. 30425860
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Unit Size:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30425860 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30425860 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO2371505G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Octamethyltrisiloxane
CAS 107-51-7
Summenformel C8 H24 O2 Si3
Menge 5 g
Synonym Trisiloxane','1,1,1,3,3,5,5,5-octamethyl- (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane (ACI), Trisiloxane','octamethyl- (6CI','8CI','9CI), Dimethylbis(trimethylsiloxy)silane, Dow Corning OS 20, Dowsil OS 20, FRD 20, KF 96A1cs, KF 96L1.0, MDM, MDM (siloxane), Octamethyltrisiloxane, OS 20, OS 20 Fluid, Pentamethyl(trimethylsiloxy)disiloxane, Pentamethyl(trimethylsilyloxy)disiloxane, R 030007, Trisiloxane','1,1,1,3,3,5,5,5-octamethyl- (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane (ACI), 1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane, Trisiloxane','octamethyl- (6CI','8CI','9CI), Dimethylbis(trimethylsiloxy)silane, Dow Corning OS 20, Dowsil OS 20, FRD 20, KF 96A1cs, KF 96L1.0, MDM, MDM (siloxane), OS 20, OS 20 Fluid, Pentamethyl(trimethylsiloxy)disiloxane, Pentamethyl(trimethylsilyloxy)disiloxane, R 030007
InChI-Formel InChI=1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
IUPAC-Name Dimethyl-bis(trimethylsilyloxy)silan
Molekulargewicht (g/mol) 236.532
Formelmasse 236.108