missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Octan, ≥99 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™

Artikelnummer. p-7120637
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Artikelnummer. 15697030

Marke: Honeywell Riedel-de Haën 74821100ML

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

puriss. p. a., ≥99.0 % (GC)

  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 111-65-9
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00009556
InChI-Schlüssel TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octane, oktan, oktanen, ottani, oktanen dutch, heptane, methyl, oktan polish, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC-Name Octan
SMILES CCCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Octane
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.703g/mL at 25°C
Siedepunkt 125°C to 127°C
Flammpunkt 13°C (55.4°F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6CH3
Brechungsindex 1.398
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1696875
Dampfdichte 3.9 (vs air)
Formelmasse 114.23g/mol
Reinheit (%) ≥99.0% (GC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt