Artikelnummer. 15625450
Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Verpackung
Packungsgröße
15625450
1 l
Glasflasche
1 Liter
15615450
100 ml
Glasflasche
100 Milliliter
15635450
500 ml
Glasflasche
500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
15625450
Lieferant
Honeywell Research Chemicals
Lieferanten-Nr.
4122361L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, 98%
≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Chemische Identifikatoren
CAS
111-65-9
Summenformel
C8H18
Molekulargewicht (g/mol)
114.232
MDL-Nummer
MFCD00009556
InChI-Schlüssel
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-Octan, Oktane, Oktane Niederländisch, Heptan, Methyl, Oktan-Politur, Ottani italienisch, Oktan, alle Isomere, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID
356
ChEBI
CHEBI:17590
IUPAC-Name
Octan
SMILES
CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material
Octan
Schmelzpunkt
-57 °C
Dichte
0.703 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt
125 °C bis 127 °C
Flammpunkt
13 °C (55.4 °F)
Infrarotspektrum
Entspricht der Struktur
Verpackung
Glasflasche
Strukturformel
CH3 (CH2 )6 CH3
Brechungsindex
n20/D 1.398
Menge
1 l
UN-Nummer
UN1262
Beilstein
1696875
Dampfdichte
3.9 (vs. Luft)
Formelmasse
114.23 mol
Reinheit (%)
98 %
Physikalische Form
Flüssig
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?