Learn More
Oktan, Reagenzqualität, 98 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15635450 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15635450 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15615450 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
15625450 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15635450 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 412236500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-65-9
Summenformel C8H18
Molekulargewicht (g/mol) 114.232
MDL-Nummer MFCD00009556
InChI-Schlüssel TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-Octan, Oktane, Oktane Niederländisch, Heptan, Methyl, Oktan-Politur, Ottani italienisch, Oktan, alle Isomere, ottani italian, octane, all isomers, unii-x1rv0b2fjv
PubChem CID 356
ChEBI CHEBI:17590
IUPAC-Name Octan
SMILES CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octan
Schmelzpunkt -57 °C
Dichte 0.703 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 125 °C bis 127 °C
Flammpunkt 13 °C (55.4 °F)
Infrarotspektrum Entspricht der Struktur
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6CH3
Brechungsindex n20/D 1.398
Menge 500 ml
UN-Nummer UN1262
Beilstein 1696875
Dampfdichte 3.9 (vs. Luft)
Formelmasse 114.23 mol
Reinheit (%) 98 %
Physikalische Form Flüssig