Learn More
Octanoic-2,2-d2 Acid, CDN
Artikelnummer. 30322132
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30322132
Marke: CDN CDND53391G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octanoic-2,2-D2 Acid
CAS 64118-36-1
Summenformel C8 D2 H14 O2
Menge 1 g
Synonym Octanoic-2,2-d2 acid (9 CI, ACI), α-Dideuterooctanoic acid, Octanoic acid-d2, Octanoic-2,2-D2 acid, 2,2-d2-Octanoic acid, 1-Heptanecarboxylic-1,1-d2 acid, Caprylic acid-α,α-d2
InChI-Formel InChI=1 S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i7D2
SMILES [2 H]C([2 H])(CCCCCC)C(=O)O
IUPAC-Name 2,2-dideuteriooctanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 146.224
Formelmasse 146.128 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity