Learn More
Octanoic-7,7,8,8,8-d5 Acid, CDN
Artikelnummer. 30311455
Click to view available options
Menge:
0.25 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
0.50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30311455
Marke: CDN CDND78180.25G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octanoic-7,7,8,8,8-D5 Acid
Summenformel C8 D5 H11 O2
Menge 0.25 g
Synonym Octanoic acid-d5, Octanoic-7,7,8,8,8-D5 acid, 1-Heptanecarboxylic-6,6,7,7,7-d5 acid, Caprylic acid-7,7,8,8,8-d5, 7,7,8,8,8-Pentadeuterooctanoic acid
InChI-Formel InChI=1 S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 7,7,8,8,8-pentadeuteriooctanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 149.242
Formelmasse 149.146 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity