Learn More
Octansäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479063
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
25 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
25 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11479063 10,000 mL 10000 Milliliter
11428710 25 mL 25 Milliliter
11459063 500 mL 500 Milliliter
11469063 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11479063 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11149.0D
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 124-07-2 | C8H16O2 | 144.214 g/mol
Octanoic acid is used in the production of esters, which finds application in perfumery and also dyes manufacture. It is used as a food contact surface sanitizer in commercial food handling, as a dietary supplement and as disinfectant in health care facilities, recreational facilities, livestock premises and industrial facilities. Its acid chloride is used in the synthesis of perfluorooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Octansäure wird bei der Herstellung von Estern verwendet, die Anwendung in der Parfüm- und Farbstoffherstellung finden. Es wird als Oberflächendesinfektionsmittel für den Lebensmittelkontakt in der kommerziellen Lebensmittelverarbeitung, als Nahrungsergänzungsmittel und als Desinfektionsmittel in medizinischen Einrichtungen, Freizeitanlangen, Viehzuchtbetrieben und Industrieanlagen verwendet. Sein Säurechlorid wird bei der Synthese von Perfluoroctansäure verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Chloroform, Ether, Kohlenstoffdisulfid, Petrolether und Acetonitril. Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-07-2
Summenformel C8H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 144.214
MDL-Nummer MFCD00004429
InChI-Schlüssel WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic acid, n-octanoic acid, octylic acid, n-caprylic acid, octoic acid, n-octylic acid, n-octoic acid, neo-fat 8, 1-heptanecarboxylic acid, enantic acid
PubChem CID 379
ChEBI CHEBI:28837
IUPAC-Name Octansäure
SMILES CCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octanoic acid
Schmelzpunkt 16°C to 17°C
Dichte 0.91
pH 4
Siedepunkt 236°C to 238°C
Flammpunkt 132°C (269°F)
Prozentgehaltsbereich >98%
Geruch Rancid
Strukturformel CH3(CH2)6CO2H
Brechungsindex 1.4275
Menge 10,000 mL
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1747180
Merck Index 14,1765
Löslichkeitsinformationen Misicible with alcohol,chloroform,ether,carbon disulfide,petroleum ether and acetonitrile.Slightly miscible with water.
Formelmasse 144.21
Reinheit (%) ≥98%