Learn More
Octanophenon, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10671063 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10671063 5 g Glasflasche 5 Gramm
10207320 25 g Glasflasche 25 Gramm
10085953 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10671063 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 279360050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1674-37-9 | C14H20O | 204.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1674-37-9
Summenformel C14H20O
Molekulargewicht (g/mol) 204.31
MDL-Nummer MFCD00003554
InChI-Schlüssel UDEVCZRUNOLVLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octanophenone, heptyl phenyl ketone, 1-octanone, 1-phenyl, caprylophenone, n-octanophenone, ketone, heptyl phenyl, 4-n-butylbutyrophenone, 1-phenyl-octan-1-one, acmc-1axlq
PubChem CID 74291
IUPAC-Name 1-Phenyloctan-1-on
SMILES CCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octanophenone
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.93g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CO(CH2)6CH3
Brechungsindex 1.5024 to 1.5054 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 204.31
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit