Learn More
Octinoxat, Mikromol™
Artikelnummer. 17979094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17979094 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17979094 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0729.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Octinoxat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octinoxate
CAS 5466-77-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Octinoxate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H26 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Octinoxate, 2-Ethylhexyl 3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoate, 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl methoxycinnamate, 2-Ethylhexyl p-methoxycinnamate, 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid 2-ethylhexyl ester, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, Escalol 557, Escalol 557NB, Escalol 557T, Ethylhexyl methoxycinnamate, Ethylhexyl p-methoxycinnamate, Eusolex 2292, Eusolex UV-Pearls OMC, Jeescreen OMC, NSC 26466, Neo Heliopan AV, Nomcort TAB, Nomcort TAB-R, Octyl 4-methoxycinnamate, Octyl methoxycinnamate, Octyl p-methoxycinnamate, Parsol MCX, Parsol MCX-SA, Parsol MOX, Solarom OMC, Sun Caps 664, Sunscreen AV, Tinosorb OMC, Uvinul 3088, Uvinul MC 80, Uvinul MC 80N, Uvinul MC 90, p-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
IUPAC-Name 2-Ethylhexyl-(E)-3-(4-methoxyphenyl)prop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 290.4
Menge 250 mg
Formelmasse 290,1882 g/mol