Learn More
OctMAB, TRC
Artikelnummer. 30427632
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30427632 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427632 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO2975031G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material OctMAB
CAS 1120-02-1
Summenformel C21H46BrN
Menge 1 g
Synonym Octadecyltrimethylammonium Bromide, N,N,N-Trimethyl-1-octadecanaminium Bromide (9CI), Trimethyloctadecylammonium Bromide (8CI), Trimethyloctadecylammonium bromide (6CI,7CI), Catinal STB, Catinal STB 70, Eveite B 18, Morpan O, N,N,N-Trimethyl-1-octadecanaminium Bromide, N,N,N-Trimethyloctadecan-1-ammonium Bromide, OTAB, OTMA, Octadecyltrimethylammonium Bromide, STAB, Softex, SteartrimoniumBromide, Stearyltrimethylammonium Bromide, Stearyltrimonium Bromide, Trimethylstearylammonium Bromide, Vulnoc OB, Zeonet B, Zeonet BF, n-Octadecyltrimethylammonium Bromide
InChI-Formel InChI=1S/C21H46N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-Name Trimethyl(octadecyl)azaniumbromid
Molekulargewicht (g/mol) 392.5
Formelmasse 391.2814