Learn More
Octylacetat, 99+%
Artikelnummer. 10179971 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 GR
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10179971 5 g Glasflasche 5 Gramm
10606871 100 g Glasflasche 100 GR
13428518 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10179971 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 310630050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 112-14-1 | C10H20O2 | 172,27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-14-1
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.27
MDL-Nummer MFCD00009562
InChI-Schlüssel YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl acetate, acetic acid, octyl ester, caprylyl acetate, 1-octyl acetate, acetic acid octyl ester, octyl ethanoate, n-octanyl acetate, n-octyl ethanoate, 1-octanol acetate, acetate c-8
PubChem CID 8164
ChEBI CHEBI:87495
IUPAC-Name Octylacetat
SMILES CCCCCCCCOC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octyl acetate
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8680g/mL
Siedepunkt 211.0°C
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2(CH2)7CH3
Brechungsindex 1.4175 to 1.4195
Menge 5 g
Relative Dichte 0.868
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke