Learn More
Octylaldehyd 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-177037 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. 10285220
Marke: Thermo Scientific Acros 129481000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 124-13-0 | C8H16O | 128.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-13-0
Summenformel C8H16O
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD00007029
InChI-Schlüssel NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym caprylic aldehyde, caprylaldehyde, n-octanal, 1-octanal, n-octyl aldehyde, n-octaldehyde, n-caprylaldehyde, octanaldehyde, aldehyde c-8, n-octylal
PubChem CID 454
ChEBI CHEBI:17935
IUPAC-Name Octanal
SMILES CCCCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octyl aldehyde
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 12.0°C to 15.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8210g/mL
Siedepunkt 171.0°C
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6CHO
Brechungsindex 1.4170 to 1.4200
Menge 100 mL
Beilstein 01, 704
Merck Index 15, 1768
Relative Dichte 0.821
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and mineral oil, insoluble in glycerol
Formelmasse 128.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Octyl aldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.