Learn More
Octyl Alpha-D-Glucopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30410354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30410354 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410354 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO285000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octyl a-D-Glucopyranoside
CAS 29781-80-4
Summenformel C14 H28 O6
Menge 100 mg
Synonym α-D-Glucopyranoside, octyl (9CI, ACI), Glucopyranoside, octyl, α-D- (8CI), Octyl α-D-glucopyranoside (ACI), 1-O-Octyl-α-D-glucopyranoside, 1-Octyl α-D-glucopyranoside, GS-AG 8S, n-Octyl α-D-glucopyranoside, Octyl α-D-glucoside, Octyl α-glucoside, α-1-n-Octyl-D-glucopyranoside
InChI-Formel InChI=1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
SMILES CCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octoxyoxan-3,4,5-Triol
Molekulargewicht (g/mol) 292.37
Formelmasse 292.1886