Learn More
Octyl-β-D-Thioglucopyranosid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Octyl beta-D-Thioglucopyranoside |
| CAS | 85618-21-9 |
| Summenformel | C14 H28 O5 S |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H28O5S/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)19-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-Name | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Octylsulfanyloxan-3,4,5-triol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 308.43 |
| Formelmasse | 308.1657 |