Learn More
Octylgallat, LoGiCal
Artikelnummer. 30462044
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462044 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462044 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR3431.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octylgallate
CAS 1034-01-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Octylgallate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H22 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
InChI-Formel InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC-Name Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 282.33
Menge 10 mg
Formelmasse 282,1467 g/mol