Learn More
Octyl Gallate, TRC
Artikelnummer. 30179914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179914 250 mg 250 Milligramm
30179974 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179914 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO148543250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1034-01-1
Summenformel C15 H22 O5
Molekulargewicht (g/mol) 282.33
Synonym Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
IUPAC-Name Octyl 3,4,5-Trihydroxybenzoat
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octylgallate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
Formelmasse 282.1467