Learn More
Octyl Gallate, TRC
Artikelnummer. 30417979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417979 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417979 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO1485432.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octylgallate
CAS 1034-01-1
Summenformel C15 H22 O5
Menge 2.5 g
Synonym Octyl gallate, Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, E311
InChI-Formel InChI=1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC-Name Octyl 3,4,5-Trihydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 282.33
Formelmasse 282.1467