Learn More
Cytiva Octyl Sepharose™ 4 Fast Flow Chromatographie-Medium
Artikelnummer. 10039649 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
200 ml
Packungsgröße:
1 Stück
25 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10039649 200 ml 1 Stück
10049649 25 ml 25 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10039649
Marke: Cytiva 17094602
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aliphatische hydrophobe Interaktionschromatographie (HIC) zur Erfassung und Zwischenreinigung größerer Proteine
  • HIC-Liganden werden über ihre entsprechenden Glycidyllether an Monosacharid-Einheiten gekoppelt, wodurch Matrizen ohne Ladung und stabile Etherbindungen zwischen Liganden und Agarose entstehen
  • Octyl-Derivat fügt der Sepharose Fast Flow HIC-Produktfamilie eine andere und komplementäre Selektivität hinzu
  • Harz auf Basis von quervernetzter 4 %-Agarose
  • Unterstützt für industrielle Anwendungen und etabliert in zugelassenen Prozessen
  • Erhältlich in Großpackungen verschiedener Größe und in praktischen vorgepackten Formaten für eine einfache Skalierung und Prozessentwicklung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 200 ml
Stabilität Stabil in häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen: 1 M NaOH, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol, 6M Guanidin-Hydrochlorid, 30 % Acetonitril, 1 mM HCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Erfassung und Zwischenaufreinigung von größeren Proteinen
Lagerungsbedingungen 4 °C bis 30 °C
Produkttyp Octyl Sepharose 4 Fast Flow-Medien
Flussrate 150 bis 250 cm/Stunde
Partikelgröße 45 bis 165 μm
Höhe (angloamerikanisch) Säulenbett 9.84 Zoll
Höhe (metrisch) Säulenbett 25 cm
Max. Druck 100 kPa
Matrix 4 % hochvernetzte Agarose
pH-Bereich 2 bis 14
Lagerungspuffer 20 % Ethanol
Ligandentyp Octyl