Learn More
Octylsulfat, Natriumsalz, HPLC-Gütegrad, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509631 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10576602
Marke: Thermo Scientific 416500250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 142-31-4 | C8H15Na·H2SO4 | 232.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-31-4
Summenformel C8H15Na·H2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 232.28
InChI-Schlüssel WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
PubChem CID 2735107
IUPAC-Name Natrium;octylsulfat
SMILES CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octyl sulfate, sodium salt
Extinktion (5% aq. soln.) (1cm cell), (5% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.02 max. at 250nm
Schmelzpunkt 210.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% (105°C) (vacuum/P2O5) max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. Alkyl sulphate homologues (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7OSO3Na
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen (25% in water at 25°C) Clear colorless
Formelmasse 232.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Grobes Pulver