Learn More
Octylamin, TRC
Artikelnummer. 30426880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30426880 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30426880 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO270815100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Octylamine
CAS 111-86-4
Summenformel C8 H19 N
Menge 100 g
Synonym 1-Octanamine (9CI','ACI), Octylamine (8CI), 1-Aminooctane, 1-Octylamine, Amine OD, Armeen 8, Armeen 8D, Caprylylamine, Farmin 08D, Genamin 8R, Lipomin 8D, Monooctylamine, n-Octylamine, NSC 9824, Octan-1-amine, Octanamine
InChI-Formel InChI=1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
SMILES CCCCCCCCN
IUPAC-Name Octan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 129.24
Formelmasse 129.1517