Learn More
Octylphosphonsäure (NOPA), TRC
Artikelnummer. 30012001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012001 5 g 5 Gramm
30003498 25 g 25 Gramm
30007027 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012001 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO2938905G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4724-48-5
Summenformel C8 H19 O3 P
Molekulargewicht (g/mol) 194.21
Synonym NOPA
IUPAC-Name Octylphosphonsäure
SMILES CCCCCCCCP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octylphosphonic acid
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H19O3P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3,(H2,9,10,11)
Formelmasse 194.1072