Learn More
Zeiss™ MICROMETER OCCULAR 10/100 DIA 23MM
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
23 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kreuzstrich-Mikrometer
- 10:100
- Durchm.: 23 mm
- Für Primo Mikroskope
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Mikrometer |
| Durchmesser (metrisch) | 23 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Primo Mikroskope |
| Menge | Je 1 |