missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ODF2L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15753741 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15753741 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15753741

Marke: Invitrogen™ PA555824

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: KELERVCDSL TAAERRLHEC QESLQCCKGK CADQEHTIRE LQGQVDGNHN LLTKLSLEEE NCLIQLKCEN LQQKLEQMDA ENKELEKKLA N Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 76%, Rat - 74%.

ODF2L, also named as KIAA1229, has many isoforms with MW 60-80 kDa. The function of ODF2L (Outer dense fiber protein 2-like) remains largely unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ODF2L
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Odf2l
Gen-Zugriffsnummer Q9ULJ1
Gen-Alias 4733401D09Rik; 9630045K08Rik; Basal body centriole-associated protein; Bcap; D3Ertd250e; dJ977L11.1; KIAA1229; ODF2L; outer dense fiber of sperm tails 2 like; outer dense fiber of sperm tails 2-like; outer dense fiber protein 2-like; Protein BCAP; RGD1308397
Gensymbole Odf2l
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein corresponding to Human ODF2L. Recombinant protein control fragment (Product #RP-94163).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57489
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.