missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ODF3L2 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA564353
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Immunogen sequence: VASPAYSLVR RPSEAPPQDT SPGPIYFLDP KVTRFGRSCT PAYSMQGRAK SRGPEVTPGP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 85%.
ODF3L2 is a protein coding gene.
Spezifikation
| ODF3L2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ODF3L2 | |
| C19orf19; Gm1157; ODF3L2; outer dense fiber of sperm tails 3 like 2; outer dense fiber of sperm tails 3-like 2; outer dense fiber protein 3-like protein 2; RGD1310260 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 284451 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.6 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q3SX64 | |
| ODF3L2 | |
| Recombinant protein corresponding to Human ODF3L2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103663). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur