Beschreibung
- Hilft dabei, häufig auftretende Lebensmittelgerüche von den Händen zu entfernen und ist daher ideal für den Einsatz in der Profiküche geeignet.
- Da keine Duft- oder Farbstoffe zugesetzt wurden, ist diese dermatologisch getestete Formel mit hautfreundlichem pH-Wert besonders sanft zur Haut.
- Sparen Sie Zeit beim Personal durch müheloses Nachfüllen.
- Sorgt für gute Handhygiene und verringert das Kontaminationsrisiko, da die werkseitig versiegelte Flasche für jede Nachfüllung eine neue Pumpe hat und zusammenfaltbar ist, wodurch das Abfallvolumen um 70 % reduziert wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handseife |
| Farbe | Klar |
| Form | Flüssig |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 6/Pk. |
| Größe | 1 L |