Learn More
R&D Systems™ ODQ
Beschreibung
A potent and selective inhibitor of NO-sensitive guanylyl cyclase.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ODQ |
| Menge | 50 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Formelmasse | 187.16 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 187.158 |