Learn More
ODQ, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10752515 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10752515 50 mg Glasflasche 50 Milligramm
10796832 10 mg Glasflasche 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10752515 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 328800500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 41443-28-1 | C9H5N3O2 | 187.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41443-28-1
Summenformel C9H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 187.2
MDL-Nummer MFCD00792620
InChI-Schlüssel LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, odq, 1,2,4 oxadiazolo 4,3-a quinoxalin-1-one, unii-s57v2nmv38, 1h-1,2,4 oxadiazolo 4,3-a-quinoxalin-1-one, 1h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,a quinoxalin-1-one, 1-h-1,2,4 oxadiazolo-4,3,2 quinoxalin-1-ine, 1h-odq
PubChem CID 1456
IUPAC-Name [1,2,4]Oxadiazolo[4,3-a]Chinoxalin-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC3=NOC(=O)N23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ODQ
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 160°C to 170°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylacetate,dmso
Formelmasse 187.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver