Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ofloxacin, 98 %
Artikelnummer. p-7077572 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15325038
Marke: Thermo Scientific Chemicals 455670010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ofloxacin, CAS-Nr. 82419-36-1, ist ein Fluorquinolon-Antibiotikum mit breiter antibakterieller Aktivität gegen grampositive und gramnegative Bakterien sowie gegen Mykobakterien.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Ofloxacin ist ein synthetisches Fluorquinolon-Antibiotikum, das ein Analogon von Nalidixinsäure ist
Ofloxacin kann direkt mit Pneumokokken-Autolysin (LytA) in seiner Cholin-Bindungsdomäne interagieren und so die Fähigkeit von LytA hemmen, die Pneumokokken-Zellwand zu zerstören
Ofloxacin ist racemisch und sein (S)-Enantiomer ist Levofloxacin
Anwendungen
Ofloxacin kann in pharmakokinetischen Laborstudien und in Medikamenten-Hochdurchsatz-Screenings verwendet werden
Die DNA- und Proteinbindungsfähigkeiten von Ofloxacin wurden im Labor untersucht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82419-36-1
Summenformel C18H20FN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 361.373
InChI-Schlüssel GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4583
ChEBI CHEBI:7731
SMILES CC1COC2=C3N1C=C(C(=O)C3=CC(=C2N4CCN(CC4)C)F)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ofloxacin
Typ Ofloxacin
Schmelzpunkt 280.0°C to 275.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 361.37
Reinheit (%) 98%